Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klar bund, ikke-bindende overflade (NBS™ ) Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10377171 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, Ryd bund
Sort, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10377171 Hvid, Ryd bund Pakke med 100
10649541 Sort, Ryd bund Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10377171 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12720.00 DKK
    11883.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 836.54 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedret signal-til-støj-forhold
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Hvid, Ryd bund
    Til brug med (udstyr) Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Uforpligtende
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Til homogene assays såsom scintillationsnærhedsassays (SPA) og fluorescerende assays
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.
    Temperaturområde (engelsk) 39 °F til 99 °F
    Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 37 °C
    Vel Farve Klar