Få mere at vide
Corning™ 96 Halvt område Brønd flad klar bund sort polystyren TC-behandlede mikroplader, uden låg, steril, 25/pose
Shop alle Corning produkter
Farve:
Sort, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm
- Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale
- Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Halv-areal |
| Låg | Uden låg |
| Kulturområde | 0,16 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Til brug med (udstyr) | Standard automatiserede håndterings- og detektionssystemer |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 50 til 100μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 25 til 125μ L |
| Vis mere |