Få mere at vide
Corning™ 8L genanvendelig glasspindelkolbe med 120 mm flad centerhætte og 4 lodrette sidearme
Artikelnummer. 10701543 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10701543 8 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10701543 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 45128L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14730.00 DKK
    13761.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 968.15 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Kan bruges med direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovl
  • Kan bruges med direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovl
  • Sideplader forbedrer beluftning og omrøring af kolbeindholdet
  • Proprietær“ strække” pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring
  • 4, 45 mm lodrette sidearme tillader brug med sidearmssonder og fittings
  • Karene er borosilikatglas. Andre dele er lavet af materialer, der kan rengøres og steriliseres for at minimere risikoen for cytotoksicitet.
  • Konsistente forhold mellem højde og bredde for større forudsigelighed i opskalering på tværs af hele spektret af fartøjsstørrelser
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) midterhals 120 mm
Kapacitet (metrisk) 8 L
Hals stil Vertikal
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg