Learn More
Corning™ 8L genanvendelig glasspinderkolbe med 100 mm flad centerhætte og 4 lodrette sidearme
Product Code. 10427681 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Sidearmsåbninger:
4
Unit Size:
Hver
Product Code. Sidearmsåbninger Unit Size
10427681 4 Hver
1 options
Product Code. 10427681 Supplier Corning™ Supplier No. 45108L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15340.00 DKK
    14333.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1006.28 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Stretch-hjuldesign sikrer optimal omrøring
  • Kan bruges med direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovl
  • Sideplader forbedrer beluftning og omrøring af kolbeindholdet
  • Proprietær“ strække” pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring
  • 4, 45 mm lodrette sidearme tillader brug med sidearmssonder og fittings
  • Karene er borosilikatglas. Andre dele er lavet af materialer, der kan rengøres og steriliseres for at minimere risikoen for cytotoksicitet.
  • Konsistente forhold mellem højde og bredde for større forudsigelighed i opskalering på tværs af hele spektret af fartøjsstørrelser
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Ydre 9,2 tommer.
Diameter (metrisk) Centerkapsel 10 cm
Diameter (metrisk) midterhals 100 mm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 2.9 cm
Diameter (metrisk) ydre hals 10 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 8 L
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovlenhed
Højde (engelsk) 17,3 tommer.
Højde (metrisk) 44 cm
Inkluderer Midterhætte og 4 lodrette sidearme
Hals stil Vertikal
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel Vertikal
Sidearmsåbninger 4
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 234 mm