Få mere at vide
Corning™ 60 mm centerbrønd kulturfad
Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Produktet er strengt taget ikke til menneskeligt brug. Dette produkt er ikke CE-mærket. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til diagnostiske procedurer.
- 20 mm diameter centerbrønd rummer 3 mL medium, mens den ydre brønd rummer 10 mL
- Højden er 15 mm
- Behandlet for optimal cellevedhæftning
- Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
- Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Diameter: Centerbrønd, 0,77 tommer. (19,6 mm); fad, 2,33 tommer. (60 mm). Højde: 0,62 cm. (15,7 mm).
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL (ydre brønd), 3 mL (indre brønd) |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Skål til cellekultur |
| Volumen (metrisk) Virker | 10 mL |
| Vis mere |
Kun beregnet til forskningsformål