Få mere at vide
Corning™ 50mL Centrifugehætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11353785 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11353785 50 ml Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11353785 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 DKK
    834.04 DKK / Pakke med 500
    Spare 60.96 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
De CentriStar™ Kasketten har en flad top, der er nem at tage af og på, og byder på avanceret ergonomi med sine bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb. Dette lækagesikre design kommer med en revolutionerende stikfunktion, der praktisk talt eliminerer alle se sider, når de bruges under anbefalede forhold.
De CentriStar™ Kasketten har en flad top, der er nem at tage af og på, og byder på avanceret ergonomi med sine bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb. Dette lækagesikre design kommer med en revolutionerende stikfunktion, der praktisk talt eliminerer alle se sider, når de bruges under anbefalede forhold. Tjek venligst vores ressourcer nedenfor om de fysiske og kemiske egenskaber ved Corning plast centrifugerør samt vigtige forslag til sikker brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 22.6 mm
Produkttype Centrifugerørhætte
Materiale HDPE
Farve Orange
nr. pr. pakke 100/Pk.
nr. pr. sag 500/Cs.
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (udstyr) 50 mL Centrifugerør