Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, ultra-lav binding, U-formet-bund mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15354077 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Sterilitet unitSize
15354077 Steril Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15354077 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4516
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril
Med deres nye og patenterede design er disse mikroplader ideelle til at generere og analysere multicellulære 3D-sfæroider i den samme mikroplade. Overfladen med ultralav vedhæftning muliggør ensartet og reproducerbar 3D-multicellulær sfæroiddannelse. Det sorte, uigennemsigtige mikropladehus afskærmer hver optisk klar brønd med rund bund fra krydstale fra brønd til brønd.
  • Optisk klar, rund bund med sort, uigennemsigtig krop til mikroplader
  • Kovalent fastgørelse af ultralav vedhæftning (ULA) overflade for at reducere cellulær vedhæftning til brøndens overflade
  • Den nye brøndgeometri hjælper med at skabe ensartede, enkelte sfæroider på tværs af alle brønde, hvilket muliggør automatiseret visualisering.
  • Unikt design afskærmer hver brønd for at minimere krydstale fra brønd til brønd.
  • Du kan dyrke og analysere sfæroider i den samme mikroplade uden at skulle overføre dem til en ny mikroplade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
Kulturområde 0,06 cm 2
Array 16 x 24
Emballage 5/Pk.
Farve Sort, Ryd bund
Produkttype Sfæroid mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra-lav binding
Samlet volumen (metrisk) Well 90μ L
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Inkluderer Lukning
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.