Få mere at vide
Corning™ 384-brønds sfæroid-mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15367850 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15367850 Klar Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15367850 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3830
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anmodning om tilbud på større mængder
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Behandlet med en ultralav vedhæftningsoverflade for at muliggøre ensartet og reproducerbar 3D-multicellulær sfæroiddannelse. Corning™ 384-brønds sfæroid-mikroplade tillader direkte mikroskopisk visning og aflæsning for top- og bundaflæsningsinstrumenter.
Med deres nye og patenterede design er disse mikroplader ideelle til at generere og analysere multicellulære 3D-sfæroider i den samme mikroplade. Overfladen med ultralav vedhæftning muliggør ensartet og reproducerbar 3D-multicellulær sfæroiddannelse. Det sorte, uigennemsigtige mikropladehus afskærmer hver optisk klar brønd med rund bund fra krydstale fra brønd til brønd.
  • Optisk klar, rund bund med sort, uigennemsigtig krop til mikroplader
  • Kovalent fastgørelse af ultralav vedhæftning (ULA) overflade for at reducere cellulær vedhæftning til brøndens overflade
  • Den nye brøndgeometri hjælper med at skabe ensartede, enkelte sfæroider på tværs af alle brønde, hvilket muliggør automatiseret visualisering.
  • Unikt design afskærmer hver brønd for at minimere krydstale fra brønd til brønd.
  • Du kan dyrke og analysere sfæroider i den samme mikroplade uden at skulle overføre dem til en ny mikroplade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,06 cm 2
Array 16 x 24
Farve Klar
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra-lav binding
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Til brug med (applikation) Minimering af proteinabsorption, enzymaktivering og cellulær aktivering
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.