Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, ikke-behandlet, flad bund mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10256373 Shop alle Corning produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10256373
Brand: Corning™ 3821BC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort; Sterilitet: Ikke-steril; Låg: Uden låg
Designet til at reducere brønd-til-brønd krydstale under fluorescerende og luminescerende analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Kulturområde 0,05 cm 2
Array 16 x 24
Farve Sort
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 5 til 40μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 50μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer Med generisk stregkode
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.
Vel Farve Klar