Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, optisk billeddannelsesmikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10001923 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10001923 Sort, Ryd bund Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10001923 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3985BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16970.00 DKK
    15857.85 DKK / Pakke med 100
    Spare 1112.15 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,06 cm 2
Array 16 x 24
Farve Sort, Ryd bund
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 112μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer Med generisk stregkode
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Mængde 100/Cs.
Vel Farve Klar