Få mere at vide
Beschreibung
- Ideel til homogene assays såsom scintillationsnærhedsassays (SPA) og fluorescerende assays
- Modificeret polymeroverflade er ikke-ionisk hydrofil, hvilket minimerer biointeraktion i brønde for at reducere uspecifik binding og reagensomkostninger
- Reducerer protein- og nukleinsyrebindingen til polymerer markant, opretholder enzymaktivitet og hæmmer adhæsion af en række cellelinjer. Stabil til vandige opløsninger indeholdende EtOH
- Brug ved temperaturområde 4° til 37 °C (39° til 99 °F)
- Fladbundede brønde
- Kompatibel med en bred vifte af pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer
Generiske stregkodede plader
- Code 128 stregkodeformat sikrer kompatibilitet med de fleste stregkodescannings- og softwaresystemer
- For at undgå forveksling er overfladebehandlingen af mikropladebrøndene let at identificere
- Etiketter påført på alle fire sider af pladen Ingen sekvensnummer duplikater
Spezifikation
Spezifikation
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 til 80μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?