Få mere at vide
Corning™ 384-brønds uforpligtende overflade (NBS™ ) Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10266083 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Klar bund
Sort
Vel Farve:
Hvid
Klar
Sort
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Vel Farve Stregkode unitSize
10266083 Hvid Hvid Inkluderer stregkode Pakke med 50
10728402 Sort Klar Ingen stregkode Pakke med 100
10317511 Hvid, Klar bund Klar Ingen stregkode Pakke med 100
10782684 Sort Sort Inkluderer stregkode Pakke med 50
11353725 Hvid Klar Inkluderer stregkode Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10266083 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3574BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5585.00 DKK
    5217.17 DKK / Pakke med 50
    Spare 367.83 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedret signal-til-støj-forhold
  • Ideel til homogene assays såsom scintillationsnærhedsassays (SPA) og fluorescerende assays
  • Modificeret polymeroverflade er ikke-ionisk hydrofil, hvilket minimerer biointeraktion i brønde for at reducere uspecifik binding og reagensomkostninger
  • Reducerer protein- og nukleinsyrebindingen til polymerer markant, opretholder enzymaktivitet og hæmmer adhæsion af en række cellelinjer. Stabil til vandige opløsninger indeholdende EtOH
  • Brug ved temperaturområde 4° til 37 °C (39° til 99 °F)
  • Fladbundede brønde
  • Kompatibel med en bred vifte af pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer
Generiske stregkodede plader
  • Code 128 stregkodeformat sikrer kompatibilitet med de fleste stregkodescannings- og softwaresystemer
  • For at undgå forveksling er overfladebehandlingen af mikropladebrøndene let at identificere
  • Etiketter påført på alle fire sider af pladen Ingen sekvensnummer duplikater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Uforpligtende
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Til homogene assays såsom scintillationsnærhedsassays (SPA) og fluorescerende assays
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.
Temperaturområde (engelsk) 39° til 99 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 37 °C
Vel Farve Hvid