Beskrivelse
Designet til at reducere brønd-til-brønd krydstale under fluorescerende og luminescerende analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | (NBS ) er en Corning proprietær behandlingsteknologi brugt på polystyren-mikroplader til at skabe en ikke-ionisk hydrofil overflade (polyethylenoxid-lignende), der minimerer molekylære interaktioner. |
| Array | 16 x 24 |
| Indbindingstype | Ikke bindende |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 5 til 40μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Uforpligtende |
| Vis mere |