Få mere at vide
Corning™ 384-brønds klare polystyren mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10206051 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10206051 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10206051 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9560.00 DKK
    8933.12 DKK / Pakke med 100
    Spare 626.88 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ 364-brønds klare polystyren-mikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) assays. Brug 364-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
  • Samlet brøndvolumen på 112μ L; arbejdsbrønd volumen på 20μ L – 80μ L
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Universaloptik med 384 brønde NBS mikropladen er fremstillet ved hjælp af en avanceret polymer med høj klarhed og forbedrede kemikalieresistente egenskaber.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Oversigt uforpligtende (NBS™ ) overflade er en Corning proprietær behandlingsteknologi brugt på polystyren-mikroplader til at skabe en ikke-ionisk hydrofil overflade (polyethylenoxid-lignende), der minimerer molekylære interaktioner
    Array 16 x 24
    Farve Klar
    Produkttype 384-Nå NBS™ Mikroplade
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 384
    Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Ubehandlet
    Samlet volumen (metrisk) Well 112μ L
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Reducerer protein- og nukleinsyrebinding ved lave koncentrationer og øger assaysignalet til støj
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Vel Farve Klar