Få mere at vide
Corning™ 384-brønds lavvolumen solide mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Uforpligtende
Volumen (metrisk) Virker:
2 til 25 μl
5 til 40 μl
5 til 40μ L
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Descrizione
Polystyrene plates feature a unique square-to-round well design with a conical-shaped bottom that provides easier access and imaging for superior assay performance.
- Bottom reduces fluid and air entrapment, greater signal-to-noise ratio and reduced FP signal (mP) when working with very low volumes
- Each well has a raised rim to reduce cross-contamination during assay and liquid-handling process
- Choose black plates for fluorescence applications or white for luminescence applications
- Ideal for immunoassays
- Can bind medium (>10kDa) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
- Working volume: 2 to 20μL
Specifica
Specifica
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Låg | Without Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyrene |
| Volumen (metrisk) Nå | 50 μL |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 5 til 40 μl |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto