Få mere at vide
Corning™ 384-brønds lavvolumen solide mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10679029 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Uforpligtende
Volumen (metrisk) Virker:
2 til 25 μl
5 til 40 μl
5 til 40μ L
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Overfladebehandling Volumen (metrisk) Virker Stregkode unitSize
10679029 Hvid Ubehandlet 5 til 40μ L Ingen stregkode Pakke med 50
10699921 Hvid Ubehandlet 5 til 40 μl Ingen stregkode Pakke med 100
10064094 Hvid Uforpligtende 5 til 40μ L Ingen stregkode Pakke med 50
10167431 Sort Ubehandlet 2 til 25 μl Ingen stregkode Pakke med 100
10583234 Hvid Uforpligtende 5 til 40μ L Inkluderer stregkode Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10679029 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 DKK
    4183.72 DKK / Pakke med 50
    Spare 296.28 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Samme lave reagensvolumener som plader med 1536 brønde uden behov for ny instrumentering
Polystyrenplader har et unikt kvadratisk-til-rundt brønddesign med en konisk formet bund, der giver lettere adgang og billeddannelse for overlegen analyseydelse.
  • Bund reducerer væske- og luftindfangning, større signal-støj-forhold og reduceret FP-signal (mP), når der arbejdes med meget lav volumen
  • Hver brønd har en hævet kant for at reducere krydskontaminering under analyse- og væskehåndteringsprocessen
  • Vælg sorte plader til fluorescensapplikationer eller hvide til luminescensapplikationer
Højbindende overfladeplader
  • Ideel til immunoassays
  • Kan binde medium (> 10kDa) og store biomolekyler, der besidder ioniske grupper og/eller hydrofobe områder
  • Arbejdsvolumen: 2 til 20 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Array 16 x 24
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 5 til 40μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Giver lettere adgang og billeddannelse for overlegen analyseydelse, fluorescensapplikationer, reducerer krydskontaminering under assay og væskehåndteringsproces
Mængde 50/Cs.
Vel Farve Hvid