Få mere at vide
Corning™ 384-brønds lavvolumen solide mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Uforpligtende
Volumen (metrisk) Virker:
2 til 25 μl
5 til 40 μl
5 til 40μ L
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Polystyrenplader har et unikt kvadratisk-til-rundt brønddesign med en konisk formet bund, der giver lettere adgang og billeddannelse for overlegen analyseydelse.
- Bund reducerer væske- og luftindfangning, større signal-støj-forhold og reduceret FP-signal (mP), når der arbejdes med meget lav volumen
- Hver brønd har en hævet kant for at reducere krydskontaminering under analyse- og væskehåndteringsprocessen
- Vælg sorte plader til fluorescensapplikationer eller hvide til luminescensapplikationer
- Ideel til immunoassays
- Kan binde medium (> 10kDa) og store biomolekyler, der besidder ioniske grupper og/eller hydrofobe områder
- Arbejdsvolumen: 2 til 20 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Format | 96-brønds |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 5 til 40μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Uforpligtende |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |