Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, lavvolumen mikroplade
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Designet til at reducere brønd-til-brønd krydstale under fluorescerende og luminescerende analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,03 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Indbindingstype | TC-behandlet |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 5 til 40μ L |
| Vis mere |