Få mere at vide
Corning™ 384-brønds massiv sort eller hvid polystyren mikroplader
Artikelnummer. 15212239 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15212239 50/Cs. Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15212239 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3570BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4930.00 DKK
    4605.22 DKK / Pakke med 50
    Spare 324.78 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af medicinsk kvalitet polystyren for styrke. Corning™ 384-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader bruges til fluorescerende og selvlysende analyser. Parti testet for opacitet og lavt fluorescerende/luminescerende baggrund.
  • Minimal brønd til brønd krydstale
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
  • Sorte mirkoplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning
  • Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
  • Polystyren af medicinsk kvalitet
  • Brøndvolumen: 112 μL
  • Arbejdsvolumen: 20 μL til 80 μL
  • Overfladeareal/brønd: 0,06 cm 2
  • Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
  • Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
  • Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50/Cs.