Få mere at vide
Corning™ 384-brønds massiv sort eller hvid polystyren mikroplader
Shop alle Corning produkter
Mængde:
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Minimal brønd til brønd krydstale
- Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
- Sorte mirkoplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning
- Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
- Polystyren af medicinsk kvalitet
- Brøndvolumen: 112 μL
- Arbejdsvolumen: 20 μL til 80 μL
- Overfladeareal/brønd: 0,06 cm 2
- Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
- Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
- Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50/Cs. |