Få mere at vide
Corning™ 384-brønds massiv sort eller hvid polystyren mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10359854 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve unitSize
10359854 Hvid Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10359854 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3576
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af medicinsk kvalitet polystyren for styrke. Corning™ 384-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader bruges til fluorescerende og selvlysende analyser. Parti testet for opacitet og lavt fluorescerende/luminescerende baggrund.
Designet til at reducere brønd-til-brønd krydstale under fluorescerende og luminescerende analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Indbindingstype Høj binding
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Kan binde medium (> 10kD) og store biomolekyler, der besidder ioniske grupper og/eller hydrofobe områder.
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.