Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Artikelnummer. 10199622 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10199622 Hvid Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10199622 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00 DKK
    4289.54 DKK / Pakke med 50
    Spare 300.46 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve:Hvid; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Minimal brønd til brønd krydstale
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
  • Sorte mirkoplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning
  • Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
  • Polystyren af medicinsk kvalitet
  • Brøndvolumen: 112 μL
  • Arbejdsvolumen: 20 μL til 80 μL
  • Overfladeareal/brønd: 0,06 cm 2
  • Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
  • Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
  • Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Låg Med låg
Array 16 x 24
Emballage 10/Pk., 50/Cs.
Farve Hvid
Produkttype Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Vedhæftning og vækst af forankringsafhængige celler
Inkluderer Låg
Mængde 50/Cs.