Få mere at vide
Corning™ 384-brønds massiv sort eller hvid polystyren mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3319706 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Uforpligtende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10713767
Brand: Corning™ 3577
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af medicinsk kvalitet polystyren for styrke. Corning™ 384-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader bruges til fluorescerende og selvlysende analyser. Parti testet for opacitet og lavt fluorescerende/luminescerende baggrund.
  • Minimal brønd til brønd krydstale
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
  • Sorte mirkoplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning
  • Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
  • Polystyren af medicinsk kvalitet
  • Brøndvolumen: 112 μL
  • Arbejdsvolumen: 20 μL til 80 μL
  • Overfladeareal/brønd: 0,06 cm 2
  • Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
  • Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
  • Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Sort
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Høj binding
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Kan binde medium (> 10kD) og store biomolekyler, der besidder ioniske grupper og/eller hydrofobe områder. Findekapaciteten er cirka 400 til 500 ng lgG/cm2
Mængde 50/Cs.