Få mere at vide
Corning™ 384-brønds massiv sort eller hvid polystyren mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Uforpligtende
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 50
Beschreibung
- Minimal brønd til brønd krydstale
- Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
- Sorte mirkoplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning
- Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
- Polystyren af medicinsk kvalitet
- Brøndvolumen: 112 μL
- Arbejdsvolumen: 20 μL til 80 μL
- Overfladeareal/brønd: 0,06 cm 2
- Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
- Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
- Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Indbindingstype | Høj binding |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 5 til 40μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Høj binding |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur