Få mere at vide
Corning™ 384-brønds massiv sort eller hvid polystyren mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Uforpligtende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Minimal brønd til brønd krydstale
- Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
- Sorte mirkoplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning
- Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
- Polystyren af medicinsk kvalitet
- Brøndvolumen: 112 μL
- Arbejdsvolumen: 20 μL til 80 μL
- Overfladeareal/brønd: 0,06 cm 2
- Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
- Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
- Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
Specifications
Specifications
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | (NBS ) er en Corning proprietær behandlingsteknologi brugt på polystyren-mikroplader til at skabe en ikke-ionisk hydrofil overflade (polyethylenoxid-lignende), der minimerer molekylære interaktioner. |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Volumen (metrisk) Virker | 20 til 80μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Uforpligtende |
| Show More |