Få mere at vide
Corning™ 384-brønds massiv sort eller hvid polystyren mikroplader
Artikelnummer. 10087842 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Uforpligtende
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Well Shape Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10087842 Sort Flad bund (F-brønd) Uforpligtende Pakke med 50
10713767 Sort Flad bund (F-brønd) Høj binding Pakke med 50
10382883 Hvid Flad bund (F-brønd) Uforpligtende Pakke med 50
10745303 Sort Flad bund (F-brønd) Ubehandlet Pakke med 50
15328271 Sort Rund bund (U-brønd) Høj binding Pakke med 50
15284518 Sort Rund bund (U-brønd) Ubehandlet Pakke med 50
15314322 Sort Rund bund (U-brønd) Uforpligtende Pakke med 50
15338271 Hvid Rund bund (U-brønd) Uforpligtende Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10087842 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5325.00 DKK
    4974.18 DKK / Pakke med 50
    Spare 350.82 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Fremstillet af medicinsk kvalitet polystyren for styrke. Corning™ 384-brønds solid sort eller hvid polystyren mikroplader bruges til fluorescerende og selvlysende analyser. Parti testet for opacitet og lavt fluorescerende/luminescerende baggrund.
  • Minimal brønd til brønd krydstale
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
  • Sorte mirkoplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning
  • Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
  • Polystyren af medicinsk kvalitet
  • Brøndvolumen: 112 μL
  • Arbejdsvolumen: 20 μL til 80 μL
  • Overfladeareal/brønd: 0,06 cm 2
  • Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
  • Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
  • Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Format 96-brønds
Oversigt (NBS ) er en Corning proprietær behandlingsteknologi brugt på polystyren-mikroplader til at skabe en ikke-ionisk hydrofil overflade (polyethylenoxid-lignende), der minimerer molekylære interaktioner.
Array 16 x 24
Indbindingstype Ikke bindende
Farve Sort
Produkttype Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Uforpligtende
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Reducerer protein- og nukleinsyrebinding ved lave koncentrationer og øger assaysignalet til støj
Mængde 50/Cs.