Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10067652 Shop alle Corning produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10067652
Brand: Corning™ 3571
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Designet til at reducere brønd-til-brønd krydstale under fluorescerende og luminescerende analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,06 cm 2
Array 16 x 24
Farve Sort
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Vedhæftning og vækst af forankringsafhængige celler
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.