Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, mikroplade med højt indhold
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Sorte mikroplader med glasbund af høj optisk kvalitet er ideelle til at udføre cellebaserede assays med højt indhold ved hjælp af billeddannelsessystemer. Glasbunden giver en flad og optisk klar overflade, der reducerer autofokustid, øger gennemløbet og er ideel til cellevækst.
- Høj optisk kvalitet og ridsefast glas
- Glasbund tykkelse på 200μ m er velegnet til billedmikroskopi.
- Bund planhed <50μ m for at sikre planaritet for billeddannende enheder
- Lav baggrundsfluorescens og minimal krydstale giver den højest mulige optiske kvalitet til cellebaserede assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Cycloolefin copolymer |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Til brug med (applikation) | Til udførelse af cellebaserede assays med højt indhold ved hjælp af billeddannelsessystemer |
| Vis mere |