Få mere at vide
Corning™ 384-Well Assay Multiwell Plates
Artikelnummer. 13236768 Shop alle Corning produkter
Farve:
Black, Clear Bottom
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13236768
Brand: Corning™ 3848
Coated plates; 384-well format
Sold in bulk pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg With Lid
Array 16 x 24
Emballage 20/Pk., 100/Cs.
Farve Black, Clear Bottom
Produkttype 384-Well Assay Multiwell Plates
Antal Wells 384
Sterilitet Sterile
Overfladebehandling Fibronectin
Well Shape Flat Bottom (F-well)