Få mere at vide
Corning™ 384-Well Assay Multiwell Plates
Shop alle Corning produkter
Farve:
Black, Clear Bottom
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Sold in bulk pack
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | With Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 20/Pk., 100/Cs. |
| Farve | Black, Clear Bottom |
| Produkttype | 384-Well Assay Multiwell Plates |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterile |
| Overfladebehandling | Fibronectin |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |