Få mere at vide
Corning™ 36L genanvendelig glasspindelkolbe med 120 mm flad midterhætte og 6 lodrette sidearme
Artikelnummer. 10178621 Shop alle Corning produkter
Skift visning
:
36 L; 120 mm
Artikelnummer.
10178621 36 L; 120 mm
1 options
Artikelnummer. 10178621 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 451236L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stretch-hjuldesign sikrer optimal omrøring
  • Kan bruges med direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovl
  • Sideplader forbedrer beluftning og omrøring af kolbeindholdet
  • Proprietær“ strække” pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring
  • 4, 45 mm lodrette sidearme tillader brug med sidearmssonder og fittings
  • Karene er borosilikatglas. Andre dele er lavet af materialer, der kan rengøres og steriliseres for at minimere risikoen for cytotoksicitet.
  • Konsistente forhold mellem højde og bredde for større forudsigelighed i opskalering på tværs af hele spektret af fartøjsstørrelser
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 16 tommer
Diameter (metrisk) Centerkapsel 12 cm
Diameter (metrisk) midterhals 120 mm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 2.9 cm
Diameter (metrisk) ydre hals 12 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 36 L
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovlenhed
Højde (engelsk) 21,4 tommer
Højde (metrisk) 54.5 cm
Inkluderer Midterhætte og 4 lodrette sidearme
Hals stil Vertikal
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel Vertikal
Sidearmsåbninger 6
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 40.8 cm