Få mere at vide
Corning™ 36L genanvendelig glasspindelkolbe med 100 mm flad midterhætte og 6 lodrette sidearme
Shop alle Corning produkterDescripción
- Kan bruges med direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovl
- Sideplader forbedrer beluftning og omrøring af kolbeindholdet
- Proprietær“ strække” pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring
- 4, 45 mm lodrette sidearme tillader brug med sidearmssonder og fittings
- Karene er borosilikatglas. Andre dele er lavet af materialer, der kan rengøres og steriliseres for at minimere risikoen for cytotoksicitet.
- Konsistente forhold mellem højde og bredde for større forudsigelighed i opskalering på tværs af hele spektret af fartøjsstørrelser
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (engelsk) Ydre | 16 tommer |
| Diameter (metrisk) Centerkapsel | 10 cm |
| Diameter (metrisk) midterhals | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig sidearm | 2.9 cm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 10 cm |
| Diameter (metrisk) sidearm | 4.5 cm |
| Diameter (metrisk) Sidearmshætte | 4.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 36 L |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Suspensionskultur |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?