Få mere at vide
Corning™ 36L genanvendelig glasspindelkolbe med 100 mm flad midterhætte og 6 lodrette sidearme
Artikelnummer. 10118581 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
36 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10118581 36 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10118581 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 451036L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28520.00 DKK
    26653.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 1866.39 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Stretch-hjuldesign sikrer optimal omrøring
  • Kan bruges med direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovl
  • Sideplader forbedrer beluftning og omrøring af kolbeindholdet
  • Proprietær“ strække” pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring
  • 4, 45 mm lodrette sidearme tillader brug med sidearmssonder og fittings
  • Karene er borosilikatglas. Andre dele er lavet af materialer, der kan rengøres og steriliseres for at minimere risikoen for cytotoksicitet.
  • Konsistente forhold mellem højde og bredde for større forudsigelighed i opskalering på tværs af hele spektret af fartøjsstørrelser
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (engelsk) Ydre 16 tommer
Diameter (metrisk) Centerkapsel 10 cm
Diameter (metrisk) midterhals 100 mm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 2.9 cm
Diameter (metrisk) ydre hals 10 cm
Diameter (metrisk) sidearm 4.5 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 36 L
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Suspensionskultur
Til brug med (udstyr) Direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovlenhed
Højde (engelsk) 21,4 tommer
Højde (metrisk) 54.5 cm
Inkluderer Midterhætte og 4 lodrette sidearme
Hals stil Vertikal
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Spinnerflaske
Sidearmsvinkel Vertikal
Sidearmsåbninger 6
Trådstørrelse GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Sterilitet Ikke steril
Bund form Forvirret
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 40.8 cm
Mængde 1 hv.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.