Beskrivelse
- 33 mm gevindhætte
- Solid hætte bruges i lukkede systemer eller applikationer, hvor udluftning ikke er nødvendig
- Steriliseret ved gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Orange |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Han MPC Polycarbonat, 0,25 tommer. ID kobling og hun MPC Polycarbonat endekappe |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Kasket, Fyldning |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |