Beskrivelse
Denne erstatningshætte kan bruges på alle HYPER-flasker med høj ydeevne (kat. nr. 10020, 10024, 10030, 10034)
- 33 mm gevindhætte
- Solid hætte bruges i lukkede systemer eller applikationer, hvor udluftning ikke er nødvendig
- Steriliseret ved gammabestråling
Ordreinfo
Flaske sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Materiale | Polyethylen |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | 00 mm |
| Halsfinish | 33 |
| Til brug med (udstyr) | Hyperkolbe med høj ydeevne |