Få mere at vide
Corning™ Ubehandlede 245 mm firkantede bioassay-fade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10737041 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
245 x 245 x 20 mm
245 x 245 x 25 mm
245 x 245 x 26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
10737041 245 x 245 x 25 mm Pakke med 16
10002611 245 x 245 x 26 mm Pakke med 16
10643053 245 x 245 x 20 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10737041 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431111
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med et generøst vækstområde på 500 cm 2 for at give mulighed for større analyser og bedre overordnet brug af plads i inkubatorer. Corning™ Ubehandlede 245 mm firkantede lavprofil-bioassay-skåle giver en overlegen mulighed for applikationer, hvor cellevedhæftning ikke ønskes.
Forbedre effektiviteten af mikrobielle assays, herunder biblioteksreplikation, koloniplukning og plaqueløftundersøgelser.
  • Fade i polystyren har stablingsperler til stabil stabling
  • Kompatibel med forskellige automatiserede koloniplukke- og gitterrobotter
  • Leveres med ventileret låg for at give ensartet gasudveksling
  • Steril, certificeret ikke-pyrogen
  • Patenteret (US patent nr. 5.856.176) design muliggør lettere håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Firkant
Kapacitet (metrisk) 150 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 500 sq. cm
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Firkant
Sterilitet Steril
Type Skål til cellekultur
Inkluderer Låg, Håndtag
Dimensioner (L x B) 245 x 245 mm
Dimensioner (L x B x H) 245 x 245 x 25 mm
Længde (metrisk) 245 mm
Bredde (metrisk) 245 mm
Højde (metrisk) 25 mm
Dybde (metrisk) Indvendig 18 mm