Få mere at vide
Corning™ 2,5% trypsin i HBSS uden Calcium, Magnesium og Phenol Red
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343651
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde unitSize
15343651 6 x 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15343651
Brand: Corning™ 25054CI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Enzymatiske dissociationsreagenser testet for porcint parvovirus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
pH 7 til 7,6
Mængde 6 x 100 ml