Få mere at vide
Corning™ 1L og 3L engangsplastikspindekolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3082079 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
Lukketype:
Skruelåg
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10452425
Brand: Corning™ 3561
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar-til-brug-systemet leveres med padle og integreret magnet, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende montering eller rengøring og genmontering
  • De Corning engangs-spinderkolbesystem leveres klar til brug med en pagaj og integreret magnet, hvilket reducerer behovet for tidskrævende montering, rengøring eller genmontering.
  • Støbt af virgin polystyren og steril, sikrer hvert spinner-kolbesystem en ren steril enhed. Ikke flere bekymringer med rester af rengøringsmidler eller forurening.
  • Pagajens størrelse og højde er optimeret til hver fartøjsstørrelse. En unik integreret magnet giver jævn, jævn rotation ved nødvendige hastigheder på langsomme omrørere. Varmeopbygningen i beholderen reduceres ved hjælp af en specialdesignet flange, der hæver beholderen fra rørepladens overflade (kun 125 ml og 500 ml kolber).
Eftermonteringssæt er tilgængelige til at konvertere ældre genanvendelige spinnerkolber til at passe til nyere dobbeltlejede pumpehjul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,26 gal.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (engelsk) Ydre 5,3 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 3.9 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 5.4 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 9,6''
Højde (metrisk) 24.5 cm
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 45
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 137 mm
Lukkestørrelse 38,8 mm (ca.)