Få mere at vide
Corning™ 1L og 3L engangsplastikspindekolber
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
Lukketype:
Skruelåg
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- De Corning engangs-spinderkolbesystem leveres klar til brug med en pagaj og integreret magnet, hvilket reducerer behovet for tidskrævende montering, rengøring eller genmontering.
- Støbt af virgin polystyren og steril, sikrer hvert spinner-kolbesystem en ren steril enhed. Ikke flere bekymringer med rester af rengøringsmidler eller forurening.
- Pagajens størrelse og højde er optimeret til hver fartøjsstørrelse. En unik integreret magnet giver jævn, jævn rotation ved nødvendige hastigheder på langsomme omrørere. Varmeopbygningen i beholderen reduceres ved hjælp af en specialdesignet flange, der hæver beholderen fra rørepladens overflade (kun 125 ml og 500 ml kolber).
Eftermonteringssæt er tilgængelige til at konvertere ældre genanvendelige spinnerkolber til at passe til nyere dobbeltlejede pumpehjul.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,79 gal. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7,4'' |
| Diameter (metrisk) Indvendig sidearm | 3.9 cm |
| Diameter (metrisk) Sidearmshætte | 5.4 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Materiale | Polystyren |
| Højde (engelsk) | 10,1 tommer. |
| Højde (metrisk) | 25.9 cm |
| Vis mere |