Få mere at vide
Corning™ 1L og 3L engangsplastikspindekolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10452425 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
Lukketype:
Skruelåg
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Pakningsstørrelse
10452425 1 L Skruelåg Pakke med 6
10337203 3 L Skruelåg Pakke med 4
11309474 1 L Udluftet Pakke med 6
11319474 3 L Udluftet Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10452425 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11060.00 DKK
    10334.93 DKK / Pakke med 6
    Spare 725.07 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Klar-til-brug-systemet leveres med padle og integreret magnet, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende montering eller rengøring og genmontering
  • De Corning engangs-spinderkolbesystem leveres klar til brug med en pagaj og integreret magnet, hvilket reducerer behovet for tidskrævende montering, rengøring eller genmontering.
  • Støbt af virgin polystyren og steril, sikrer hvert spinner-kolbesystem en ren steril enhed. Ikke flere bekymringer med rester af rengøringsmidler eller forurening.
  • Pagajens størrelse og højde er optimeret til hver fartøjsstørrelse. En unik integreret magnet giver jævn, jævn rotation ved nødvendige hastigheder på langsomme omrørere. Varmeopbygningen i beholderen reduceres ved hjælp af en specialdesignet flange, der hæver beholderen fra rørepladens overflade (kun 125 ml og 500 ml kolber).
Eftermonteringssæt er tilgængelige til at konvertere ældre genanvendelige spinnerkolber til at passe til nyere dobbeltlejede pumpehjul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,26 gal.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (engelsk) Ydre 5,3 tommer
Diameter (metrisk) lukning 38.8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 3.9 cm
Diameter (metrisk) indvendig slange 39 mm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 5.4 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Polystyren
Til brug med (udstyr) Corning Mikrobærere
Højde (engelsk) 9,6''
Højde (metrisk) 24.5 cm
Inkluderer Flaskekrop, padle, aksel, skruedæksel
Hals stil Skru
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Engangs Spinnerflaske
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 45
Bredde (metrisk) 137 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 137 mm
Lukkestørrelse 38,8 mm (ca.)