Få mere at vide
Corning™ 15 ml Centrifugehætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11333785 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11333785 15 ml Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11333785 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431471
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CentriStarTM-hætten har en flad top, der er nem at tage af og på, og byder på avanceret ergonomi med sine bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb.
CentriStarTM-hætten har en flad top, der er nem at tage af og på, og byder på avanceret ergonomi med sine bredere rifler og rullekantdesign for lettere greb. Dette lækagesikre design kommer med en revolutionerende stikfunktion, der praktisk talt eliminerer al nedsivning, når den bruges under anbefalede forhold. Se venligst vores tekniske informationsliste for oplysninger om de fysiske og kemiske egenskaber af Corning plast centrifugerør samt vigtige forslag til sikker brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 22.6 mm
Produkttype Centrifugerørhætte
Materiale HDPE
Farve Orange
nr. pr. pakke 100/Pk.
nr. pr. sag 500/Cs.
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Til brug med (udstyr) 15 mL Centrifugerør