Beskrivelse
- Kan bruges med direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovl
- Sideplader forbedrer beluftning og omrøring af kolbeindholdet
- Proprietær“ strække” pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring
- 4, 45 mm lodrette sidearme tillader brug med sidearmssonder og fittings
- Karene er borosilikatglas. Andre dele er lavet af materialer, der kan rengøres og steriliseres for at minimere risikoen for cytotoksicitet.
- Konsistente forhold mellem højde og bredde for større forudsigelighed i opskalering på tværs af hele spektret af fartøjsstørrelser
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 11,4 tommer |
| Diameter (metrisk) Centerkapsel | 12 cm |
| Diameter (metrisk) midterhals | 120 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig sidearm | 2.9 cm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 12 cm |
| Diameter (metrisk) sidearm | 4.5 cm |
| Diameter (metrisk) Sidearmshætte | 4.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Til brug med (udstyr) | Direkte drevet motor eller magnetisk drevet skovlenhed |
| Højde (engelsk) | 18 tommer |
| Vis mere |