Få mere at vide
Corning™ 1536-godt ubehandlede cykliske olefincopolymerplader
Artikelnummer. 17770698 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort, Ryd bund
Artikelnummer. Farve
17770698 Sort, Ryd bund
1 options
Artikelnummer. 17770698 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50640.00 DKK
    47326.53 DKK / Pakke med 100
    Spare 3313.47 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Ikke-sterile mikroplader har glat top og klar, flad bund.
Corning 1536-brønds mikroplader er vores højest tæthed mikroplader tilgængelige til high throughput screening. Mikropladerne er i overensstemmelse med standard mikropladefodaftryk og dimensioner. Disse mikroplader tilbydes i massiv sort og hvid polystyren, med rund eller flad bund og i sort-klar bundformater.
  • 127μ m filmtykkelse
  • 536-brønds mikroplader med lav bund, sort/klar eller hvid/klar bund
  • Stregkodet
  • Brugerdefinerede stregkoder tilgængelige for kompatibilitet med Kalypsys-systemet og med UHTS-systemer
  • Lav autofluorescens
  • Bred kemisk resistens inklusive DMSO og alkohol
  • Høj mekanisk stabilitet
  • Optimeret til fladhed og ensartethed
  • Lav dobbeltbrydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Låg Uden låg
Array 32 x 48
Indbindingstype Poly-D-Lysin
Farve Sort, Ryd bund
Til brug med (udstyr) Automatiserede dispensere
Materiale Cycloolefin copolymer
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 8μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) For højere følsomhed
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Mængde 20/Pk.