Få mere at vide
Corning™ 100L 3D Tank Liner
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
100 l
Beskrivelse
Tankforinger prissættes og sælges individuelt
- Forlænger den genanvendelige tanks levetid
- Hver pose er bestrålet og individuelt pakket for at sikre sterilitet
Applikationer:
Biofarmaceutisk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Materiale | LDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 0,0264 gal. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til biofarmaceutisk anvendelse |
| Produkttype | Gusseted 3D Tank Liner |