Få mere at vide
Corning™ 0,25% trypsin i HBSS uden Calcium og Magnesium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15393641
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde unitSize
15393641 6 x 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15393641 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25050CI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Enzymatiske dissociationsreagenser testet for porcint parvovirus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium
pH 7 til 7,6
Mængde 6 x 100 ml
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i