Få mere at vide
Corning™ 0,25 % trypsin, 0,1 % EDTA i HBSS uden Calcium, Magnesium og Natriumbicarbonat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333651
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15333651 6 x 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15333651 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25053CI
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til enzymatisk frigivelse af klæbende celler fra vævskulturplader til passage.
  • EDTA øger effektiviteten af trypsin
  • Fremstillet under brancheførende standarder for lavt endotoksinindhold og overlegne resultater
  • Analysecertifikat tilgængeligt
  • Enzymatiske dissociationsreagenser testet for porcint parvovirus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen natriumbicarbonat
pH 7 til 7,6
Mængde 6 x 100 ml