Få mere at vide
Corning™ 0,05 % trypsin/0,53 mM EDTA i HBSS uden Calcium og Magnesium
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303651
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15303651 6 x 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15303651 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25051CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 DKK
    288.96 DKK / Pakke med 6
    Spare 308.04 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til enzymatisk frigivelse af klæbende celler fra vævskulturplader til passage.
  • Indeholder trypsin i en koncentration på 0,05 % med 0,53 mM EDTA og natriumbicarbonat
  • Lavt endotoksinindhold
  • EDTA øger effektiviteten af trypsin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium
pH 7 til 7,6
Mængde 6 x 100 ml