Få mere at vide
Corning™ 0,05 % trypsin/0,53 mM EDTA i HBSS uden calcium, magnesium eller natriumbicarbonat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313651
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15313651 6 x 100 ml Pakke med 6
15323651 6 x 500 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15313651 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25052CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 DKK
    292.05 DKK / Pakke med 6
    Spare 244.95 DKK
    45% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til enzymatisk frigivelse af klæbende celler fra vævskulturplader til passage.
Trypsin bruges til enzymatisk at frigive adhærente celler fra vævskulturplader til passage. Divalente kationer såsom calcium og magnesium, som ofte er til stede i cellekulturmiljøet, hæmmer denne virkning. EDTA sekvestrerer disse ioner og øger dermed trypsins effektivitet. Dette produkt indeholder trypsin i en koncentration på 0,05 % med 0,53 mM EDTA og indeholder ikke natriumbicarbonat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen natriumbicarbonat
pH 7 til 7,6
Mængde 6 x 100 ml