Få mere at vide
Slice™ Hjørneafisoleringsblade
Artikelnummer. 16413629
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16413629 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16413629 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 DKK
    220.33 DKK / Pakke med 4
    Spare 16.67 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Finger-friendly™ klinge skærer materialer effektivt og er sikkert at røre ved
  • Kompatibel med Slice håndværksknive, skalpel og præcisionskniv
  • Kompatible håndtag: 10548, 10589, 10580, 10568
  • Sikrere end traditionelle klinger
  • Finger-friendly™ kant skærer materialer effektivt
  • Holder op til 11,2x længere end stålblade
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk
  • Kemisk inert, ruster aldrig
  • Fri for olie og smøremidler
  • Kræver ikke bortskaffelse af skarpe kasser
  • 100% genanvendelig
  • Klingen er sikker op til 1600 °C
  • Den spidse spids påbegynder skæring med svært gennemtrængelige materialer
  • Midterpunktet når hjørnerne for nem klipning og trimning
  • 4 enkeltkantede klinger pr. pakke
  • Tekniske data
    Produkttype Hjørneafisolering
    Længde (engelsk) 1,29 tommer.
    Længde (metrisk) 32.8 mm
    Materiale Zirconiumoxid
    Farve Hvid
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 4 enkeltkantede klinger pr. pakke
    nr. pr. pakke 4 Pk.
    Vægt (engelsk) 0,03 oz.
    Vægt (metrisk) 0.75 g
    Bredde (engelsk) 0,24 tommer
    Bredde (metrisk) 6.15 mm