Få mere at vide
Fisherbrand™ Kork ringe
Artikelnummer. 12376447 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12376447 160 mm 195 mm Hver
12366447 120 mm 150 mm Hver
12346447 45 mm 75 mm Hver
12386447 200 mm 240 mm Hver
12356447 85 mm 115 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12376447
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ring for at støtte kolber
Available in different diameters
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kolbestøtte
Mængde 1 hver
Dybde (metrisk) 38 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 195 mm
Produkttype Kork Ring
Diameter (metrisk) Indvendig 160 mm