Få mere at vide
Fisherbrand™ Kork ringe
Artikelnummer. 12366447 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12366447
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ring for at støtte kolber
Available in different diameters
Tekniske data
Produkttype Kork Ring
Form Rund
Til brug med (applikation) Kolbestøtte
Mængde 1 hver
Dybde (metrisk) 38 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 120 mm