Få mere at vide
Corn oil
Artikelnummer. p-3598342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10616051
Brand: Thermo Scientific Acros 405435000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8001-30-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-30-7
MDL nummer MFCD00130865
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Corn oil
Tæthed 0.9200g/mL
Flammepunkt >200°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4730 to 1.4760
Mængde 500 g
Merck Index 14, 2533
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble